Merck
909912
Sigma-Aldrich
3arm-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn 38,000-60,000, lactide:glycolide 55:45
Synonim(y):
4 ramię PLGA, 4 ramię-PLGA, 4arm-PLGA
Wybierz wielkość
500 MG
505,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
505,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11O3((((C3H4O2)x(C2H2O2)y)m)H)3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or chunks
proporcje
lactide:glycolide 55:45
masa cząsteczkowa
average Mn 38,000-60,000
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biokompatybilny i biodegradowalny polimer. Może być stosowany do tworzenia nanocząstek do dostarczania leków. Wieloramienna struktura molekularna może sprzyjać wysokiemu obciążeniu lekiem, doskonałej stabilności koloidalnej, a także długiemu czasowi krążenia.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiuxiu Wang et al.
Biomacromolecules, 19(4), 1368-1373 (2018-03-20)
PLGA, a copolymer of lactide and glycolide, is one of the most used biodegradable polymers that find a wide range of biomedical applications including drug delivery and tissue engineering. However, in spite of remarkable advancement, nanotherapeutics based on PLGA might
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Produkty
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.