Merck
909890
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
Synonim(y):
HMTE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.54
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Próba
≥97% (HPLC)
≥97%
Postać
powder
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3