Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 663,00 zł |
Informacje o tej pozycji
663,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| technique(s) indirect ELISA: 1:100,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?