Merck
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
Wybierz wielkość
5 G
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
Formularz
liquid
zawiera
3000 ppm MEHQ as stabilizer
kolor
clearoily
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
Klucz InChI
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone jest absorberem UV, który może być stosowany w aplikacjach okulistycznych i optycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)