Kluczowe dokumenty
905747
Sigma-Aldrich
Gold nanospheres
100 nm, FITC and NHS functionalized, powder
Synonim(y):
Fluorescencyjnie znakowane nanocząstki złota, Nanocząstki złota znakowane barwnikiem, Nanosfery złota znakowane FITC, Nanosfery złota znakowane izotiocyjanianem fluoresceiny
Wybierz wielkość
2.5 MG
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 MG
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanospheres
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Nanosfery złota (AuNS) (100 nm, proszek funkcjonalizowany FITC i NHS) to nanocząstki złota o unikalnych właściwościach, które obejmują biokompatybilność, łatwą modyfikację powierzchni i doskonałą konwersję fototermiczną. Mogą być syntetyzowane różnymi metodami, takimi jak galwaniczna wymiana nanocząstek złota, galwaniczna wymiana srebra na złoto i metody elektrochemiczne.[1]
Zastosowanie
Dzięki efektom kwantowym zależnym od rozmiaru i kształtu, nanocząstki złota wykazują unikalne właściwości absorpcji, rozpraszania, fluorescencji i fototermii rezonansu plazmonów powierzchniowych[2][3][4], co czyni je odpowiednimi do zastosowań w katalizie, detekcji chemicznej, biosensingu, obrazowaniu komórkowym i bioobrazowaniu, dostarczaniu leków i genów oraz terapii fototermicznej.[2][3][4][5][6][7] Wykazano, że fluorescencyjne znakowanie nanocząstek złota powoduje wzmocnienie emisji fluoroforów.[8] Sprawia to, że nanocząstki złota znakowane fluorescencyjnie są dwufunkcyjnymi nanoprobówkami do dostarczania leków i bioobrazowania.[2][9][10]
Informacje prawne
Produkt firmy Nanopartz Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation, modification, and application of hollow gold nanospheres
Ren Q, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015 (2015)
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching.
Lu Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Gold Nanoparticles for In Vitro Diagnostics.
Wen Zhou et al.
Chemical reviews, 115(19), 10575-10636 (2015-06-27)
Xiaohua Huang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 21(48), 4880-4910 (2009-12-28)
Noble metal nanoparticles are capable of confining resonant photons in such a manner as to induce coherent surface plasmon oscillation of their conduction band electrons, a phenomenon leading to two important properties. Firstly, the confinement of the photon to the
Catherine J Murphy et al.
Accounts of chemical research, 41(12), 1721-1730 (2008-08-21)
Gold, enigmatically represented by the target-like design of its ancient alchemical symbol, has been considered a mystical material of great value for centuries. Nanoscale particles of gold now command a great deal of attention for biomedical applications. Depending on their