Merck
765511
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Wybierz wielkość
1 ML
1520,00 zł
1520,00 zł
Cena katalogowa3040,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1520,00 zł
Cena katalogowa3040,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEG 5000
Poziom jakości
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
poly bottle of 1 mL
OD
50
średnica
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
520 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
GNP funkcjonalizowane kwasem karboksylowym tworzą koniugaty z różnymi cząsteczkami białek dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu między ujemnie naładowanymi grupami karboksylanowymi i dodatnio naładowanymi grupami aminowymi białka.[1]
Zastosowanie
Grupa kwasu karboksylowego wiąże się z różnymi białkami i może być stosowana w ukierunkowanym dostarczaniu leków i terapii genowej. [2]
Sfunkcjonalizowane kwasem karboksylowym, pokryte PEG 5000, OD 50 i zdyspergowaneH2Onanocząstki złota mogą być potencjalnie wykorzystane w rozwoju biosensorów, obrazowaniu komórek nowotworowych, dostarczaniu leków i terapii fototermicznej.[3]
AuNPs mogą być wykorzystane do przygotowania koniugatu SARS-CoV-2 do wykrywania COVID-19 przy użyciu techniki testu immunologicznego z przepływem bocznym.[4][5] Mogą być również stosowane do unieruchamiania przeciwciał w celu poprawy czułości czujników światłowodowych do badań przesiewowych COVID-19.[6] Może być również osadzany na elektrodzie tytanowej w celu utworzenia zminiaturyzowanego urządzenia do elektrochemicznego wykrywania hybrydyzacji DNA.[6]
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
Cechy i korzyści
Zmniejsza cytotoksyczność i zwiększa skuteczność GNP w ukierunkowanym dostarczaniu leków. PEG zwiększa stabilność nanocząstek i zapobiega aglomeracji.[2]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and clinical application of a rapid IgM-IgG combined antibody test for SARS-CoV-2 infection diagnosis
Li Z, et al.
Journal of Medical Virology, 6, 2071-2071 (2020)
Size-dependent in vivo toxicity of PEG-coated gold nanoparticles
Zhang X, et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2071-2071 (2011)
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Optical Fiber Sensors for Rapid Screening of COVID-19
Nag P, et al.
Transactions of the Indian National Academy of Engineering, 143(9), 1-4 (2020)
Recent advances in nanoparticle-based lateral flow immunoassay as a point-of-care diagnostic tool for infectious agents and diseases
Banerjee R and Jaiswal A
Analyst, 143(9), 1970-1996 (2018)