Merck
50755
Gold solution
colloidal, 0.0065% gold basis (AAS)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.0065% Au (AAS)
technique(s)
electrophoresis: suitable
absorption
1 at 523 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Widely used protein and polysaccharide marker for electron microscopy; Useful general stain for protein immobilized on nitrocellulose membranes in spot tests or on blots prepared from polyacrylamide gels after electrophoresis
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)