Przejdź do
809578
TBAF(pTol3COH)2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H80FNO2
Masa cząsteczkowa:
866.28
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
mp
136-141 °C
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OC(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C)C=C3.OC(C4=CC=C(C)C=C4)(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/2C22H22O.C16H36N.FH/c2*1-16-4-10-19(11-5-16)22(23,20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h2*4-15,23H,1-3H3;5-16H2,1-4H3;1H/q;;+1;/p-1
InChI key
BWOIZLRULLMREE-UHFFFAOYSA-M
Application
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)