Merck
904562
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-1,3-15N2 phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-1,3-15N2, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Wybierz wielkość
10 MG
526,00 zł
50 MG
8180,00 zł
526,00 zł
Cena katalogowa2630,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
526,00 zł
50 MG
8180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H6415N2N3O9PSi
Masa cząsteczkowa:
904.09
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
526,00 zł
Cena katalogowa2630,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1[15N]5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)