Merck
902950
Sigma-Aldrich
Conductive ink for solvent-cast 3D printers
for layer-by-layer 3D structure fabrication
Synonim(y):
30 wt% Carbon nanotubes nanocomposite ink, BlackElectron30-A0 ink
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Solid content: 10 wt% solid (CNT/PLA nanocomposite) in dichloromethane (30 wt% of CNT in solid part)
Formularz
liquid
ciąg SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Informacje prawne
Sold under Material Transfer Agreement with Daniel Therriault group at Polytechnique Montreal.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rouhollah D Farahani et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(28), 5794-5821 (2016-05-03)
The integration of nanotechnology into three-dimensional printing (3DP) offers huge potential and opportunities for the manufacturing of 3D engineered materials exhibiting optimized properties and multifunctionality. The literature relating to different 3DP techniques used to fabricate 3D structures at the macro-
Shuang-Zhuang Guo et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(24), 4118-4122 (2013-07-05)
The solvent-cast direct-write fabrication of microstructures is shown using a thermoplastic polymer solution ink. The method employs the robotically controlled microextrusion of a filament combined with a rapid solvent evaporation. Upon drying, the increased rigidity of the extruded filament enables
Produkty
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.