Kluczowe dokumenty
901663
Sigma-Aldrich
RTM solution B
Synonim(y):
Roztwór do metalizacji niklu w temperaturze pokojowej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
kolor
light brown
pH
<2
Opis ogólny
Proces metalizacji niklu w temperaturze pokojowej (RTM) dla ceramiki z tlenku glinu i innych materiałów dielektrycznych - silnie związany nikiel może być powlekany, lutowany, lutowany twardo lub spawany.
Zastosowanie
  • Proces RTM ma zastosowanie do metalizacji podłoży z tlenku glinu w obwodach hybrydowych i mikroukładach, izolowanych radiatorach, rurach ceramicznych, oknach i terminalach. Wytwarzane są struktury o silnym wiązaniu. Tworzone są również struktury z hermetycznymi uszczelnieniami.
  • Proces RTM jest również przydatny do metalizacji tytanianu baru i ferrytów. Ponadto, wiele materiałów polimerowych, w szczególności poliestry, epoksydy, materiały celulozowe, mylar i akrylonitryl-butadien-styren (terpolimer ABS) mogą być metalizowane po odpowiednich modyfikacjach trawienia (roztwór A).
  • RTM nadaje się produktywnie do zastosowania technologii fotolitograficznej wykorzystującej materiały fotoodporne do rejestrowania wzorów metalizacji. W ten sposób można tworzyć przewodzące podkładki dla cienkowarstwowych i hybrydowych obwodów. Płyty bazowe do budowy struktur kondensatorów są również całkiem wykonalne.
Cechy i korzyści
UNIKALNE CECHY:
  • Niski koszt procesu metalizacji.
  • Doskonała siła wiązania - typowo 100 psi.
  • Odporność na skrajne temperatury - od -65 °C do + 850 °C.
  • Spełnia specyfikacje Mil dotyczące cyklicznych zmian temperatury i wstrząsów.
  • Hermetyczność - szybkość wycieku < 10-8cc helu/sekundę.</LI>Pozwala na rejestrację wzorów metalizacji z dobrą rozdzielczością przy użyciu technik fotolitograficznych i maskowania mechanicznego.
  • Proces ma zastosowanie do berylu, tytanianu baru, ferrytów, epoksydów, mylaru i innych dielektryków.
Proces RTM oferuje niezawodną, a jednocześnie prostą i ekonomiczną metodę metalizacji materiałów dielektrycznych (nieprzewodzących) w temperaturze pokojowej. Ten proces metalizacji niklem jest szczególnie odpowiedni dla komercyjnych materiałów ceramicznych typu tlenku glinu. Sekwencja procesu w 5 podstawowych operacjach została zilustrowana powyżej.
Wstępna obróbka materiału ceramicznego za pomocą środka do docierania Polimet może zostać pominięta, jeśli materiał ceramiczny wykazuje już chropowatość powierzchni wynoszącą średnio co najmniej 20 mikrocali. Docieranie powierzchni masą Polimet pozwoli uzyskać jednolitą powierzchnię o średniej chropowatości 25 mikrocali.
Skład i formulacja roztworów A-B-C-D stosowanych w RTM pozwalają na doskonałą kontrolę procesu metalizacji. Stwierdzono, że depozyt niklu jest nienaprężony, wysoce przewodzący i wyjątkowo przyczepny, z dużą siłą wiązania wykazywaną od -60 ° C do + 850 ° C. Twardość osadu wynosi co najmniej 500 (Vickers). Przylegający osad niklu może być powlekany, lutowany, lutowany twardo lub spawany.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)