Kluczowe dokumenty
901661
Sigma-Aldrich
Zincate electroless immersion zinc plating solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
kolor
colorless to light yellow
pH
>10
Opis ogólny
Powierzchnie aluminiowe nie są podatne na większość procesów galwanicznych ze względu na ich tendencję do szybkiego tworzenia tlenków. Tworzenie się tlenków hamuje równomierne powlekanie, powodując niejednorodne osady, słabą przyczepność lub brak osadzania. Stosując najpierw roztwór do bezprądowego cynkowania zanurzeniowego Zincate na odpowiednio przygotowaną powierzchnię aluminiową, można następnie osadzać wysokiej jakości bezprądowe warstwy niklu.
Zastosowanie
Powlekanie aluminium obejmuje wieloetapowy proces.
1. Czyść powierzchnię aluminium przez maksymalnie 5 minut za pomocą środka czyszczącego na bazie detergentu. Dokładnie spłukać kaskadą wody.
2. Odtłuścić powierzchnię przez 10-30 sekund przy użyciu mieszaniny kwasów. RTM A do tworzyw sztucznych jest odpowiednim środkiem do usuwania zabrudzeń. Ponownie dokładnie spłukać.
3. Łagodne wytrawianie przez 5-10 sekund w 25% roztworze wytrawiacza do aluminium typu A. Ponownie dokładnie spłukać.
4. Usunąć zmatowienie po raz drugi i spłukać jak w kroku 2.
5. Nałożyć pierwszą warstwę cynku. Zanurzyć część w roztworze cynku na 1-2 minuty w temperaturze pokojowej, aż pojawi się szary kolor. Spłukać.
6. Usunąć pierwszą warstwę cynku za pomocą 50% kwasu azotowego przez 30-60 sekund lub do momentu, gdy osad zmieni kolor na biały. Spłukać.
7. Nałożyć drugą warstwę cynku na 30-60 sekund. Dokładnie spłukać przed nałożeniem na powierzchnię niklu bezprądowego.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)