Merck
901645
Sigma-Aldrich
Methoxy poly(ethylene glycol) KAT
PEG average Mn 20,000
Synonim(y):
KAT PEG 20k, mPEG KAT
About This Item
Wzór liniowy:
H3CO[CH2CH2O]nCH2CH2O(C6H3BF3KNO)
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or solid
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 20,000
PEG ~20,000 Da
kolor
off-white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Metoksy-poli(glikol etylenowy) KAT 20K (mPEG KAT 20K) to monofunkcyjny, metyloeterowy PEG z terminalnym acylotrifluoroboranem potasu do łatwej i szybkiej funkcjonalizacji. Acylotrifluoroborany potasu (KAT) to stabilne grupy funkcyjne, które ulegają szybkiej ligacji amidowej z hydroksyloaminami[1][2] w środowisku wodnym, w obecności niezabezpieczonych grup funkcyjnych. Oprócz kompatybilności, reakcje te przebiegają stosunkowo szybko[3], co umożliwia ich stosowanie z wrażliwymi odczynnikami biologicznymi. Ta reakcja koniugacji oferuje nowe podejście do syntezy złożonych cząsteczek bez komplikacji reakcji ubocznych, takich jak koniugaty białko-polimer[4]. KAT ulegają również ligacji amidowej lub imidowej w warunkach kwaśnych, gdy reagują odpowiednio z pierwszorzędowymi aminami lub amidami, jako alternatywa dla klasycznej chemii acylowania[5].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potassium Acyltrifluoroborate (KAT) Ligations are Orthogonal to Thiol-Michael and SPAAC Reactions: Covalent Dual Immobilization of Proteins onto Synthetic PEG Hydrogels.
Mazunin D, et al.
Helvetica Chimica Acta, 100(2) (2017)
Alberto Osuna Gálvez et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(5), 1826-1829 (2017-01-25)
Current methods for constructing amide bonds join amines and carboxylic acids by dehydrative couplings-processes that usually require organic solvents, expensive and often dangerous coupling reagents, and masking other functional groups. Here we describe an amide formation using primary amines and
Fumito Saito et al.
ACS chemical biology, 10(4), 1026-1033 (2015-01-13)
Chemoselective ligation reactions have contributed immensely to the development of organic synthesis and chemical biology. However, the ligation of stoichiometric amounts of large molecules for applications such as protein-protein conjugates is still challenging. Conjugation reactions need to be fast enough
Amide-forming ligation of acyltrifluoroborates and hydroxylamines in water.
Aaron M Dumas et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(23), 5683-5686 (2012-04-28)
Hidetoshi Noda et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(15), 5611-5614 (2014-04-02)
The identification of fast, chemoselective bond-forming reactions is one of the major contemporary challenges in chemistry. We show that chemoselective amide-forming ligations of potassium acyltrifluoroborates (KATs) and O-carbamoylhydroxylamines proceed in the presence of all unprotected functional groups with a second-order