Kluczowe dokumenty
901474
Sigma-Aldrich
Tungsten sulfide
single crystalline monolayer flakes on sapphire
Synonim(y):
Jednowarstwowy siarczek wolframu, Płatki WS2
About This Item
Wzór liniowy:
WS2
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
film
Zastosowanie
Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości, dwuwymiarowe warstwowe nanomateriały nieorganiczne przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp. Dichalkogenki metali przejściowych stanowią ważną klasę nieorganicznych materiałów 2D o wyżej wymienionych zastosowaniach. Wytworzone metodą CVD monowarstwy MoS2, MoSe2, WS2 i WSe2 na podłożach izolacyjnych, takich jak SiO2 i szafir, dobrze nadają się do urządzeń elektronicznych i fotowoltaicznych.
Przestroga
Materiał jest wrażliwy na działanie powietrza i wilgoci. Przechowywać w warunkach obojętnych i wolnych od wilgoci.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3847 (2014)
Jianping Shi et al.
ACS nano, 8(10), 10196-10204 (2014-09-12)
Controllable synthesis of monolayer MoS2 is essential for fulfilling the application potentials of MoS2 in optoelectronics and valleytronics, etc. Herein, we report the scalable growth of high quality, domain size tunable (edge length from ∼ 200 nm to 50 μm)
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
Nikhita D Mansukhani et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(3), 294-300 (2015-12-01)
Conditions for the dispersion of molybdenum disulfide (MoS2) in aqueous solution at concentrations up to 0.12 mg mL(-1) using a range of nonionic, biocompatible block copolymers (i.e., Pluronics and Tetronics) are identified. Furthermore, the optimal Pluronic dispersant for MoS2 is
The super materials that could trump graphene.
Elizabeth Gibney
Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)