Kluczowe dokumenty
901393
Polyester bis-MPA dendron 2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 1
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, PFd-G1-COOH-NH-BOC
About This Item
Polecane produkty
opis
2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 1
liczba grup powierzchniowych
2
kolor
white to off-white
grupa funkcyjna
carboxylic acid (core)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc : tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).