Merck
901381
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron 16 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 4
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, PFd-G4-COOH-NH-BOC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C203H330N16O94
Masa cząsteczkowa:
4498.84
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
16 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 4
liczba grup powierzchniowych
16
kolor
white to off-white
grupa funkcyjna
carboxylic acid (core)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendron
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Amina zabezpieczona boc
  • Boc: tert-butyloksykarbonyl
  • Bis-MPA: kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Bis-MPA (lub kwas 2,2-bis(metylool)propionowy) to alifatyczna, prochiralna cząsteczka składająca się z dwóch grup hydroksylowych i jednej grupy karboksylowej, która została wykorzystana w syntezie wielu różnych rodzajów polimerów. Dendrony syntetyzowane z Bis-MPA są biodegradowalne i mają niską cytotoksyczność, dzięki czemu dobrze nadają się do zastosowań w badaniach biologicznych. Materiały te zostały wykorzystane w wielu zastosowaniach, takich jak wzmacnianie sygnału w testach biologicznych i w aplikacjach dostarczania leków. Zarówno dendrymery funkcjonalizowane aminą (po deprotekcji Boc), jak i rdzeń funkcjonalizowany kwasem karboksylowym mogą być łatwo wykorzystane w reakcjach sprzęgania EDC lub DCC odpowiednio ze związkami zawierającymi karbonyl lub aminę, w celu uzyskania wysoce funkcjonalizowanych materiałów do różnych zastosowań biomedycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).