Merck
901058
Sigma-Aldrich
J51
greener alternative
Synonim(y):
Poly[(5,6-difluoro-2-octyl-2H-benzotriazole-4,7-diyl)-2,5-thiophenediyl[4,8-bis[5-(2-hexyldecyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]-2,5-thiophenediyl]
Wybierz wielkość
100 MG
1057,00 zł
1057,00 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1057,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C72H93F2N3S6)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1057,00 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: 1.99 eV
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mw 40,000-80,000 by GPC (PS standard)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>200 °C
rozpuszczalność
organic solvents: soluble (Soluble in chlorobenzene and dichlorobenzene, Limited solubility in CHCl3)
Energia orbitalna
HOMO -5.29 eV 
LUMO -3.3 eV 
PDI
2.0‑3.0
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Niniejszy produkt należy do kategorii "Enabling category of greener alternatives", a zatem jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Materiały organiczne do transportu dziur umożliwiają idealne wyrównanie poziomu energii z warstwą absorbera, a tym samym efektywne gromadzenie ładunku, są podatne na degradację w warunkach otoczenia.Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells.
Lin Y, et al.
Advanced Materials, 29(3) (2017)
Indacenodithienothiophene-naphthalene diimide copolymer as an acceptor for all-polymer solar cells.
Xue L, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(16), 5810-5816 (2016)
Conjugated Side-Chain-Isolated D-A Copolymers Based on Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-alt-dithienylbenzotriazole: Synthesis and Photovoltaic Properties.
Min J, et al.
Chemistry of Materials, 24(16), 3247-3254 (2012)
Liang Gao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(37), 8288-8295 (2016-07-09)
A nonfullerene polymer solar cell with a high efficiency of 9.26% is realized by using benzodithiophene-alt-fluorobenzotriazole copolymer J51 as a medium-bandgap polymer donor and the low-bandgap organic semiconductor ITIC with high extinction coefficients as the acceptor.
Produkty
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.