Przejdź do
901097
PDBT-T1
Sustainability features
Synonim(y):
Poly[[5,10-bis(5-octyl-2-thienyl)dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,7-diyl]-2,5-thiophenediyl[5,7-bis(2-ethylhexyl)-4,8-dioxo-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c′]dithiophene-1,3-diyl]-2,5-thiophenediyl]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C72H78O2S10)n
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Form:
solid
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Band gap: 1.93 eV
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw 20,000-50,000 (GPC, PS standard)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
mp
>200 °C
solubility
soluble (hot o-dichlorobenzene)
orbital energy
HOMO -5.36 eV , LUMO -3.43 eV 
greener alternative category
,
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Hole transport organic materials allow perfect energy level alignment with the absorber layer and therefore efficient charge collection, are prone to degradation in ambient conditions.Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901099901058772410
J51 Band gap: 1.99 eV
Sigma-Aldrich
901058
J51
description
-
description
-
description
Band gap: 1.99 eV
description
average Mw 80,000-200,000, PDI ≤3.0
solubility
soluble (hot o-dichlorobenzene)
solubility
dichlorobenzene: soluble
solubility
organic solvents: soluble (Soluble in chlorobenzene and dichlorobenzene, Limited solubility in CHCl3)
solubility
chlorobenzene: soluble, chloroform: soluble, dichlorobenzene: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
>200 °C
mp
-
description
Band gap: 1.93 eV
description
Limited solubility in CHCl3, Band gap: 1.8 eV
description
-
description
Band gap: 1.84 eV
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)