Merck
901040
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-hexyldecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Synonim(y):
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-hexyldecyl) bisimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H68Br2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
872.85
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
Postać
solid
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3