Merck
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
Synonim(y):
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
Wybierz wielkość
1 G
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n/D 1.5227
gęstość
1.0136 g/mL
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
Klucz InChI
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
182.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)