Kluczowe dokumenty
900850
Lactose ureide-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC12H24N2O11
Masa cząsteczkowa:
385.33
Kod UNSPSC:
12352201
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[13C](N[C@H](O[C@@H]1CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)