Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC11H22O11 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.30
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
≥99% (HPLC)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
8440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99 atom % 13C | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity - |
| mass shift M+1 | mass shift - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form - |
| mp 219 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?