900824
Polycaprolactone
viscosity 0.20 dL/g
Synonim(y):
PCL, Poly[2-oxepanone], Purasorb PC 02
About This Item
Polecane produkty
Postać
chunks
zanieczyszczenia
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤0.5% Residual monomer (GC)
≤100 ppm Tin (AAS)
lepkość właściwa
0.20-0.26 dL/g
lepkość
0.20 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Klucz InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tissue engineering scaffolds.
- 3D Bioprinting.
- Drug delivery applications such as sustained release.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.