Kluczowe dokumenty
900770
Berkessel ligand
98%
Synonim(y):
2′,3′,4′,5′,6′-Pentafluoro-3-({(E)-[(1R,2S)-2-{[(2′,3′,4′,5′,6′-pentafluoro-2-hydroksy[1,1′-bifenylo]-3-ylo)metylo]amino}cykloheksylo]imino}metylo)[1,1′-bifenylo]-2-ol, cis-1,2-diaminocykloheksanowy ligand salalenowy, Ligand bis(pentafluorofenylo)salalenowy, ligand salalenowy cis-DACH
Wybierz wielkość
346,00 zł
Cena katalogowa692,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
346,00 zł
Cena katalogowa692,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: ligand
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)c2c(c(ccc2)CN[C@@H]3[C@@H](CCCC3)\N=C\c4c(c(ccc4)c5c(c(c(c(c5F)F)F)F)F)O)O)F)F
InChI
1S/C32H22F10N2O2/c33-21-19(22(34)26(38)29(41)25(21)37)15-7-3-5-13(31(15)45)11-43-17-9-1-2-10-18(17)44-12-14-6-4-8-16(32(14)46)20-23(35)27(39)30(42)28(40)24(20)36/h3-8,11,17-18,44-46H,1-2,9-10,12H2/b43-11+/t17-,18+/m1/s1
Klucz InChI
NLJCGFOPEQFWQJ-XOZUKITKSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)