Merck
900767
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
Wybierz wielkość
500 MG
307,00 zł
307,00 zł
Cena katalogowa614,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
307,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H88Br2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1289.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
307,00 zł
Cena katalogowa614,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>98%
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c2c([s]c(c2)Br)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)Br)(c9ccc(cc9)CCCCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCCCC
Klucz InChI
UAWFFGBGMOAHKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)