Kluczowe dokumenty
900722
Sigma-Aldrich
Bovine tendon powder
long fiber, Type I collagen, ≥60% collagen, suitable for biomedical research
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Electrophoretic pattern (purity by SDS PAGE): α, β, and γ bands present
Hydroxyproline assay: ≥60% collagen w/w
Formularz
powder
okres trwałości
24 mo. (after date of manufacture)
zanieczyszczenia
<10 EU/g Endotoxin
kolor
white to off-white
pH
3.7-5.7
temp. przejścia
Tm 50-70 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Proszek ze ścięgna bydlęcego to kwaśny (pH 3,7-5,7) proszek ze zmielonego kolagenu typu I, który idealnie nadaje się do stosowania w niestandardowych preparatach. Materiał ten jest niewchłanialny, ale wysoce zwilżalny, dzięki czemu idealnie nadaje się do badań ortopedycznych.
Zastosowanie
Kolagen jest głównym białkiem strukturalnym, które zapewnia strukturę i wytrzymałość tkanek w organizmie. Ze względu na swoją biokompatybilność, biodegradowalność i wysoką obfitość, kolagen został wykorzystany do wielu zastosowań w badaniach biomedycznych. Zastosowania kolagenu fibrylarnego mogą obejmować:
  • Rozwój tkanek opartych na kolagenie w celu zastąpienia skóry, substytutów kości oraz tworzenia sztucznych naczyń krwionośnych i zastawek.
  • Systemy dostarczania leków, takie jak gąbki na oparzenia / rany, preparaty z liposomami do długotrwałego dostarczania leków, materiały do przezskórnego dostarczania leków i nanocząsteczki do dostarczania genów.
  • Jako rusztowania kolagenowe do badań nad rakiem, protokołów elektrofizjologicznych, mielinizacji neuronów, immunologii i innych zastosowań w hodowli komórek.
Opakowanie
1EA=1G
Informacje prawne
Produkt firmy Collagen Solutions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Collagen-based delivery systems effectively deliver a range of viral and non-viral gene carriers by providing spatiotemporal control over delivery and reducing degradation rates and immune responses.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
Protokoły
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.