Merck
900573
Sigma-Aldrich
(R)-2-Phenylpiperidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m1/s1
Klucz InChI
WGIAUTGOUJDVEI-LLVKDONJSA-N
Zastosowanie
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)