Kluczowe dokumenty
900431
Sigma-Aldrich
SGA 545 100 isiphor
Synonim(y):
Luminofor domieszkowany ziemiami rzadkimi, Ortokrzemian metali ziem alkalicznych domieszkowany europem, Zielony fosfor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder
skład
Halogen free, Br<700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
wielkość cząstki
11-13 μm (D50)
17.5-19.5 μm (D90)
5.5-7.5 μm (D10)
fluorescencja
λem 544 nm±1 nm
Zastosowanie
Luminofory to stałe nieorganiczne materiały krystaliczne, które wykazują luminescencję po wzbudzeniu. Zastosowania luminoforów obejmują obrazowanie biologiczne / bioczujniki, detektory promieniowania rentgenowskiego, lampy fluorescencyjne, wyświetlacze i diody LED.[1][2][3][4][5] Nasza seria YYG 9729 to żółte luminofory na bazie granatu itru, podczas gdy seria SGA 9729 to zielone luminofory na bazie krzemianu. Materiały te wykazują wydajność kwantową >90% i doskonale nadają się do zastosowania w podświetlaniu wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i diod LED.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi G, et al.
Nano Letters, 4, 2004-2004 (2004)
Long persistent phosphors-from fundamentals to applications.
Li Y, et al.
Chemical Society Reviews, 45, 2090-2090 (2016)
Ronda CR, et al.
J. Alloy Compounds, 275, 669-676 (1998)
Yi G, et al.
Nano Letters, 4, 2191-2191 (2004)
Chun Che Lin et al.
The journal of physical chemistry letters, 2(11), 1268-1277 (2011-06-02)
Light-emitting diodes (LEDs) are excellent candidates for general lighting because of their rapidly improving efficiency, durability, and reliability, their usability in products of various sizes, and their environmentally friendly constituents. Effective lighting devices can be realized by combining one or