Merck
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
CMP-15N3 disodium salt solution
Wybierz wielkość
1 MG
753,00 zł
10 MG
502,00 zł
25 MG
1082,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
753,00 zł
10 MG
502,00 zł
25 MG
1082,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1215N3Na2O8P
Masa cząsteczkowa:
370.14
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Wzór cząsteczkowy i masa odzwierciedlają wolny kwas.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)