Merck
900374
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonim(y):
Vitamin E-(phenyl-13C6)
Wybierz wielkość
1 MG
6650,00 zł
6650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
6650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C23H50O2
Masa cząsteczkowa:
436.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
6650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥96% (CP)
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow to brown
przesunięcie masy
M+3
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CC[13C]2=[13C](C)[13C](O)=[13C](C)[13C](C)=[13C]2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i23+1,24+1,25+1,26+1,27+1,28+1
Klucz InChI
GVJHHUAWPYXKBD-CVPWOIPRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
α-Tokoferol (witamina E) jest rozpuszczalnym w tłuszczach przeciwutleniaczem występującym w pełnych ziarnach, orzechach i olejach. Wiadomo, że zmiata reaktywne formy tlenu poprzez interakcję z lipidami podczas stresu oksydacyjnego.[1][2]
α-Tocopherol-(phenyl-13C6) to izotop witaminy E, w którym wszystkie sześć węgli fenylowych zastąpiono węglem 13C6.
Zastosowanie
α-Tocopherol-(phenyl-13C6) może być stosowany jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)