Merck
900356
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-propyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Synonim(y):
PPrOx-N3, PPrOx-Azide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H11NO)nN3
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.