Merck
900348
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine borane
95%
Synonim(y):
DCAB, DICAB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.15
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
118.2 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][N+](C1CCCCC1)([BH3-])C2CCCCC2
InChI
1S/C12H26BN/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12,14H,1-10H2,13H3
Klucz InChI
FWNIZOBKEDZMFC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kompleks dicykloheksyloaminoboranowy stosowany przez grupę Pucheault na Universite de Bordeaux jako opłacalna i łatwa w obsłudze alternatywa dla obecnych odczynników do borylacji. W jednym naczyniu halogenki arylowe i winylowe można przekształcić w wybraną pochodną kwasu boronowego (BF3K, Bpin, MIDA i inne) w zależności od hartowania i obróbki.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)