Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8890,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
mass shift
M+34
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(\[2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-PRLROCHISA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 98% (CP) | assay >99% (TLC) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity - |
| mass shift M+34 | mass shift M+34 | mass shift M+32 | mass shift - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?