Merck
900312
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PLLA-PCL
Wybierz wielkość
5 G
900,00 zł
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
900,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
chips or granules
Poziom jakości
proporcje
lactide:caprolactone 15:85
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
1.5 dL/g
temp. przejścia
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
Odkryj najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biopolimerów i ich zastosowań jako kompozytów w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i zwiększenia żywotności. Ten mini-przegląd zapewnia wgląd w ich właściwości i syntezę, a także przewodzące polimery pochodzenia biologicznego do zastosowań w bioelektronice, czujnikach i superkondensatorach.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Questions
  1. is there a information about the viscosity, melting point (mp), and glass transition temperature (Tg) of Poly(L-lactide-co-caprolactone) (P/N: 900312, 900300, 900321, 906840)?
    1 answer
    1. Please find below the details of polymer composition, part numbers, Tg (Glass Transition Temperature), mp (melting point), and Intrinsic Viscosity (IV) for various caprolactone/L-lactide copolymers:
      Caprolactone/L-Lactide 10/90 Copolymer
      Part number: 906840
      Tg: -36.88°C
      mp: 148.56°C
      IV: Information not available
      Caprolactone/L-Lactide 40/60 Copolymer
      Part number: 900300
      Tg: -2.19°C
      mp: 159.69°C
      IV: 1.41 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 65/35 Copolymer
      Part number: 900321
      Tg: -31.36°C
      mp: No melting point
      IV: 1.40 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 85/15 Copolymer
      Part number: 900312
      Tg: -52.5°C
      mp: 31.1°C
      IV: 1.64 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 90/10 Copolymer
      Part number: Not available
      Tg: -51.68°C
      mp: 40.11°C
      IV: 1.84 dL/g