Merck
900169
Sigma-Aldrich
Oxytocin-(leucine-5,5,5-d3, glycine-2,2-d2) trifluoroacetate salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45D5H62F3N12O14S2
Masa cząsteczkowa:
1126.24
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C([C@H](CSSCC(C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](CC(C)C([2H])([2H])[2H])C(NC([2H])([2H])C(N)=O)=O)=O)=O)NC([C@H](CC(N)=O)N2)=O)N)N[C@H](C(N[C@@]([C@H](CC)C)([H])C(N[C@@H](CCC(N)=O)C2=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3.O=CC(F)(F)F
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2HF3O/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;3-2(4,5)1-6/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H/t22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;/m0./s1/i2D3,18D2;/t21?,22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;
Klucz InChI
UDEADCFUWXEORZ-CBQPFPEMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3