Przejdź do
915084
Bioactive glass powder
45S, ≥98%, 0.2-500 μm particle size
Synonim(y):
Bioglass ceramics, Silica glass
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaO:SiO2:P2O5
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
particle size
0.2-500 μm
Application
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells.In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration.Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
916323915076916072
description
45S, ≥98%, 0.2-500 μm particle size
description
58S, ≥98%, ≤10 μm particle size
description
63S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
description
85S, ≥98%, ≤40 μm particle size
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
particle size
0.2-500 μm
particle size
≤10 μm
particle size
0.2-20 μm
particle size
≤40 μm
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bioactive glass powder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Lungs, Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)