Merck
88739
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Di(2-furyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Synonim(y):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-(di-2-furanylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J015-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H36FeO2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.46
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccco3)c4ccco4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C31H31O2P2.C5H5.Fe/c1-21-15-22(2)18-26(17-21)34(27-19-23(3)16-24(4)20-27)25(5)28-9-6-10-29(28)35(30-11-7-13-32-30)31-12-8-14-33-31;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Klucz InChI
RSLVVMYIUWTJGJ-KHZPMNTOSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)