Merck
88730
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Synonim(y):
(1S)-1-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2-[(1S)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J007-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H56FeO2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
710.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Formularz
solid
czystość optyczna
ee: ≥99%
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C37H51O2P2.C5H5.Fe/c1-25-21-32(22-26(2)36(25)38-6)41(33-23-27(3)37(39-7)28(4)24-33)35-20-14-19-34(35)29(5)40(30-15-10-8-11-16-30)31-17-12-9-13-18-31;1-2-4-5-3-1;/h14,19-24,29-31H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m0../s1
Klucz InChI
QYTRSAIHSZHSTP-UJXPALLWSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)