Merck
86998
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-L-alanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-Phenyl-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)