Merck
89351
3,3-Diphenyl-D-alanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-Phenyl-D-phenylalanine, (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4906961
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
InChI key
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)