Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description purum, ≥99% | description ≥99% | description ≥99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| density 1.611 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.611 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| mp 90-92 °C (lit.) | mp 90-92 °C | mp 86-88 °C (lit.) | mp 237-238 °C (lit.) |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760) | Gene Information human ... CA1(759), CA2(760) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?