Merck
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylurea
≥98.0%
Synonim(y):
TEU
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.27
Beilstein:
1763126
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447
tw
211-213 °C (lit.)
gęstość
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)