Merck
86146
Sigma-Aldrich
Dihexyl sulfosuccinate sodium salt solution
technical, ~80% in H2O
Synonim(y):
Dihexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dihexyl sulfosuccinate solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.45
Beilstein:
3818241
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
anionic
klasa czystości
technical
masa cząsteczkowa
388.45 g/mol
stężenie
~80% in H2O
metody
immunocytochemistry: suitable
zanieczyszczenia
~5% ethanol
gęstość
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1