Merck
86055
Sigma-Aldrich
4-Sulfamoylbutyric acid
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
3-Carboxypropanesulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.18
Beilstein:
8254788
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (T)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
zanieczyszczenia
≤5% water
mp
~90 °C (dec.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
sulfonamide
ciąg SMILES
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
Klucz InChI
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)