Merck
857823
Sigma-Aldrich
4-Sulfophenyl isothiocyanate sodium salt monohydrate
technical grade
Synonim(y):
4-Isothiocyanatobenzenesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NaO3SC6H4NCS·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.25
Beilstein:
3777198
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
grupa funkcyjna
isothiocyanate
sulfonic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)