Merck
BP734
Tranexamic acid impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2C6H10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Beilstein:
2207452
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tranexamic acid
Postać
crystalline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Klucz InChI
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
informacje o genach
human ... PLG(5340)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tranexamic acid impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tranexamic Acid Injection
  • Tranexamic Acid Tablets
  • Opakowanie
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Respiratory system
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
    Masz już ten produkt?
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Produkty
    Wykresy przesunięć NMR pomagają w identyfikacji zanieczyszczeń w deuterowanych rozpuszczalnikach, wspomagając dokładną analizę chemiczną.
    Powiązane treści
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.