Kluczowe dokumenty
857297
D-(+)-Ribonic γ-lactone
97%
Synonim(y):
D(+)-Ribono-1,4-lactone
Wybierz wielkość
650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
650,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]24/D +18°, c = 1 in H2O
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
Klucz InChI
CUOKHACJLGPRHD-BXXZVTAOSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?