Przejdź do
05313
L-Galactono-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
L-Galactonic acid γ-lactone, NSC 25282
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83005
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
optical activity
[α]/D 78.0±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
mp
134  °C ((273 °F))
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
SXZYCXMUPBBULW-NEEWWZBLSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the biosynthetic pathway of vitamin C in higher plants[1].
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B103608D804310301
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
134  °C ((273 °F))
mp
−45 °C (lit.)
mp
-
mp
187-190 °C (lit.)
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
optical activity
[α]/D 78.0±3.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]19/D +55°, c = 4 in H2O
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)