Merck
855553
Sigma-Aldrich
β-Carotene
95%
Synonim(y):
trans-β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.87
Beilstein:
1917416
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
mp
178-179 °C (lit.)
λmaks.
450 nm
478 nm (2nd)
ciąg SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
Zastosowanie
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and