Merck
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Synonim(y):
(Diphenylphosphionomethyl)polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
zakres etykietowania
~2.5 mmol/g loading
macierz
crosslinked with 2% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
grupa funkcyjna
phosphine
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3